3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC912796-100MG PC912796-250MG PC912796-1G
APOSPC912796-100MGEA 108 EUR
APOSPC912796-100MG APOSPC912796-250MG APOSPC912796-1G
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃N
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11042620
Núm. CAS: 445303-96-8