3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400325-250MG OR400325-1G OR400325-5G
APOSOR400325-250MGEA 132 EUR
APOSOR400325-250MG APOSOR400325-1G APOSOR400325-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂Cl
Número MDL: MFCD09261035
Núm. CAS: 762292-63-7
UN: 3261
ADR: 8,II