2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400549-250MG OR400549-1G OR400549-5G
APOSOR400549-250MGEA 174 EUR
APOSOR400549-250MG APOSOR400549-1G APOSOR400549-5G
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide
Formula: C₉H₈BrClO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12139079
Núm. CAS: 30095-51-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III