4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC99133-250MG PC99133-1G PC99133-5G
APOSPC99133-250MGEA 174 EUR
APOSPC99133-250MG APOSPC99133-1G APOSPC99133-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
Número MDL: MFCD22052785
Núm. CAS: 194804-96-1