4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC99134-250MG PC99134-1G PC99134-5G
APOSPC99134-250MGEA 192 EUR
APOSPC99134-250MG APOSPC99134-1G APOSPC99134-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃BrF₄O
Número MDL: MFCD32878885
Núm. CAS: 2091678-71-4