4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC99170-250MG PC99170-1G PC99170-5G
APOSPC99170-250MGEA 190 EUR
APOSPC99170-250MG APOSPC99170-1G APOSPC99170-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂I
Número MDL: MFCD18391112
Núm. CAS: 1261819-63-9
UN: 3261
ADR: 8,III