2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC99407-250MG PC99407-1G PC99407-5G
APOSPC99407-250MGEA 178 EUR
APOSPC99407-250MG APOSPC99407-1G APOSPC99407-5G
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Formula: C₅H₂F₃NOS·H₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30742687
Núm. CAS: 2097800-30-9