Nonafluoro-4-iodobutano tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Nonafluoro-1-iodobutano, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutano
PC99446-25G PC99446-100G PC99446-500G
APOSPC99446-25GEA 23.2 EUR
APOSPC99446-25G APOSPC99446-100G APOSPC99446-500G
Nonafluoro-4-iodobutano tech
Nonafluoro-4-iodobutano
Formula: C₄F₉I
Pto. Ebullición: 64…66 °C
Pto. de fusión: –88 °C
Densidad: 2,01
Pto. de inflamación: >115 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001062
Núm. CAS: 423-39-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III