2,4,5-Trifluorobenzonitrilo 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC99475-5G PC99475-25G PC99475-100G
APOSPC99475-5GEA 21.9 EUR
APOSPC99475-5G APOSPC99475-25G APOSPC99475-100G
2,4,5-Trifluorobenzonitrilo 94%
2,4,5-Trifluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Pto. Ebullición: 168…170 °C
Densidad: 1,373
Pto. de inflamación: 83 °C
Número MDL: MFCD00013289
Núm. CAS: 98349-22-5