1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-butanone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR450141-250MG OR450141-1G OR450141-5G
APOSOR450141-250MGEA 241 EUR
APOSOR450141-250MG APOSOR450141-1G APOSOR450141-5G
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-butanone 98%
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-butanone
Formula: C₁₀H₁₀BrNO₃
Número MDL: MFCD34474617
Núm. CAS: 91715-78-5