2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromo-5-iodo-3-methylphenyl)methanol
OR45195-250MG OR45195-1G OR45195-5G
APOSOR45195-250MGEA 190 EUR
APOSOR45195-250MG APOSOR45195-1G APOSOR45195-5G
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol 95%
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈BrIO
MW: 326,96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32868532
Núm. CAS: 2091676-26-3