2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR45204-250MG OR45204-1G OR45204-5G
APOSOR45204-250MGEA 174 EUR
APOSOR45204-250MG APOSOR45204-1G APOSOR45204-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Formula: C₈H₇NS
MW: 149,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32219466
Núm. CAS: 2654087-86-0
UN: 1993