N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480609-5G OR480609-25G OR480609-100G
APOSOR480609-5GEA 21.9 EUR
APOSOR480609-5G APOSOR480609-25G APOSOR480609-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄S
Pto. de fusión: 47 - 53 °C
Número MDL: MFCD00065586
Núm. CAS: 2488-15-5