Bromuro de tetrafenilfosfonio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315491-25G OR315491-100G OR315491-500G
APOSOR315491-25GEA 50.9 EUR
APOSOR315491-25G APOSOR315491-100G APOSOR315491-500G
Bromuro de tetrafenilfosfonio 98%
Bromuro de tetrafenilfosfonio
Formula: C₂₄H₂₀BrP
Pto. de fusión: 294 - 296 °C
Número MDL: MFCD00011915
Núm. CAS: 2751-90-8