7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-chloro-7-azabenzimidazole
OR52119-250MG OR52119-1G
APOSOR52119-250MGEA 328 EUR
APOSOR52119-250MG APOSOR52119-1G
7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine tech
7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₆H₃BrClN₃
MW: 232.47 g/mol
Número MDL: MFCD22460486
Núm. CAS: 1401687-52-2