4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52285-5G OR52285-25G OR52285-100G
APOSOR52285-5GEA 26.1 EUR
APOSOR52285-5G APOSOR52285-25G APOSOR52285-100G
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
Formula: C₁₆H₁₆O₂
Número MDL: MFCD03138264
Núm. CAS: 65629-84-7