Methyl 3-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52897-1G OR52897-5G OR52897-10G
APOSOR52897-1GEA 125 EUR
APOSOR52897-1G APOSOR52897-5G APOSOR52897-10G
Methyl 3-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Methyl 3-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇NO₅
MW: 197,14 g/mol
Número MDL: MFCD00463877
Núm. CAS: 55076-32-9