2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Chloro-5-methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR906824-250MG OR906824-1G OR906824-5G
APOSOR906824-250MGEA 230 EUR
APOSOR906824-250MG APOSOR906824-1G APOSOR906824-5G
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid
Formula: C₆H₇BClNO₂
MW: 171,389 g/mol
Pto. de fusión: 110…120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16610704
Núm. CAS: 2377605-91-7