2-Cloronaftaleno 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR963893-1G OR963893-5G OR963893-25G
APOSOR963893-1GEA 21.9 EUR
APOSOR963893-1G APOSOR963893-5G APOSOR963893-25G
2-Cloronaftaleno 96%
2-Cloronaftaleno
Formula: C₁₀H₇Cl
Pto. Ebullición: 256 °C
Pto. de fusión: 57…61 °C
Número MDL: MFCD00035731
Núm. CAS: 91-58-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR