Methyl 3-bromo-2-chloro-5-iodobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54712-250MG OR54712-1G OR54712-5G
APOSOR54712-250MGEA 190 EUR
APOSOR54712-250MG APOSOR54712-1G APOSOR54712-5G
Methyl 3-bromo-2-chloro-5-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-chloro-5-iodobenzoate
Formula: C₈H₅BrClIO₂
Número MDL: MFCD26865671
Núm. CAS: 1566999-42-5