Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54821-250MG OR54821-1G
APOSOR54821-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR54821-250MG APOSOR54821-1G
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₉BrN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12546518
Núm. CAS: 16867-56-4