1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3,3-Trimethyl-5-oxo-cyclohexane-1-carbonitrile
OR54837-1G OR54837-5G
APOSOR54837-1GEA 261 EUR
APOSOR54837-1G APOSOR54837-5G
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
Formula: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Pto. de fusión: 66 - 67 °C
Número MDL: MFCD01937789
Núm. CAS: 7027-11-4