1,19-Diamino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55090-250MG OR55090-1G
APOSOR55090-250MGEA 154 EUR
APOSOR55090-250MG APOSOR55090-1G
1,19-Diamino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane tech
1,19-Diamino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane
Formula: C₁₄H₃₂N₂O₅
MW: 308.41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01630929
Núm. CAS: 869308-34-9