2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC37880-250MG PC37880-1G
APOSPC37880-250MGEA 0 EUR
APOSPC37880-250MG APOSPC37880-1G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
Número MDL: MFCD14698505
Núm. CAS: 960249-94-9