2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
OR315373-5G
APOSOR315373-5GEA 60.9 EUR
APOSOR315373-5G
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClNO
MW: 222,11 g/mol
Pto. de fusión: 128 - 131 °C
Número MDL: MFCD00277472
Núm. CAS: 86604-75-3