5-Cloro-2-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-methylnitrobenzene
OR17862-5G OR17862-25G
APOSOR17862-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17862-5G APOSOR17862-25G
5-Cloro-2-nitrotolueno 98%
5-Cloro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Pto. Ebullición: 249
Pto. de fusión: 27…30 °C
Número MDL: MFCD00024579
Núm. CAS: 5367-28-2
UN: 3457
ADR: 6.1 III