1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR019102-1G OR019102-5G
APOSOR019102-1GEA 60.9 EUR
APOSOR019102-1G APOSOR019102-5G
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 97%
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. de fusión: 113 °C
Número MDL: MFCD03208974
Núm. CAS: 1836-06-2