2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR019105-5G OR019105-25G OR019105-100G
APOSOR019105-5GEA 21.9 EUR
APOSOR019105-5G APOSOR019105-25G APOSOR019105-100G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Formula: C₈H₁₉NO₂
Pto. Ebullición: 95 °C
Densidad: 0,954
Pto. de inflamación: 93 °C
Número MDL: MFCD00020604
Núm. CAS: 140-82-9