4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO) (free radical) tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR019107-5G OR019107-25G OR019107-100G
APOSOR019107-5GEA 23.2 EUR
APOSOR019107-5G APOSOR019107-25G APOSOR019107-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO) (free radical) tech
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO)
Formula: C₉H₁₉N₂O
MW: 171,26 g/mol
Pto. Ebullición: 98/3,75 mm °C
Pto. de fusión: 33 - 39 °C
Densidad: 0,896
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006479
Núm. CAS: 14691-88-4