1-Metilnaftaleno 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR019113-25G OR019113-100G OR019113-500G
APOSOR019113-25GEA 58 EUR
APOSOR019113-25G APOSOR019113-100G APOSOR019113-500G
1-Metilnaftaleno 96%
1-Metilnaftaleno
Formula: C₁₁H₁₀
Pto. Ebullición: 240 - 243 °C
Pto. de fusión: −22 °C
Densidad: 1,001
Pto. de inflamación: 82 °C
Número MDL: MFCD00004034
Núm. CAS: 90-12-0
UN: 3082