(1R)-(-)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61460-5G OR61460-25G
APOSOR61460-5GEA 37.7 EUR
APOSOR61460-5G APOSOR61460-25G
(1R)-(-)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
(1R)-(-)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Formula: 2C₈H₁₁NO·H₂O
MW: 292,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
UN: 3259
ADR: 8,III