(1S)-(+)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61461-5G OR61461-25G
APOSOR61461-5GEA 37.7 EUR
APOSOR61461-5G APOSOR61461-25G
(1S)-(+)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
(1S)-(+)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Formula: 2C₈H₁₁NO·H₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
UN: 3259
ADR: 8,III