5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR72088-1G OR72088-5G
APOSOR72088-1GEA 98.6 EUR
APOSOR72088-1G APOSOR72088-5G
5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₀N₂·ClH
MW: 194.66 g/mol
Núm. CAS: 2828564-69-6