4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]piperidine, 1-[2-(Piperidin-4-yl)ethyl]pyrrolidine
OR0806-1G OR0806-5G
APOSOR0806-1GEA 145 EUR
APOSOR0806-1G APOSOR0806-5G
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperidine 98%
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂
MW: 182,31 g/mol
Pto. Ebullición: 120/4 mm °C
Número MDL: MFCD03092939
Núm. CAS: 14759-08-1