2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR62195-250MG OR62195-1G
APOSOR62195-250MGEA 163 EUR
APOSOR62195-250MG APOSOR62195-1G
2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine 95%
2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine
Formula: C₅H₄BrIN₂
Número MDL: MFCD28344964
Núm. CAS: 1300750-77-9