(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR71106-100MG OR71106-500MG
APOSOR71106-100MGEA 183 EUR
APOSOR71106-100MG APOSOR71106-500MG
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 281 °C
Densidad: 1,241
Número MDL: MFCD00468104
Núm. CAS: 487-19-4