(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR918689-250MG OR918689-1G
APOSOR918689-250MGEA 0 EUR
APOSOR918689-250MG APOSOR918689-1G
(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Número MDL: MFCD11041390
Núm. CAS: 625471-04-7