4-Bromo-2-isopropoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR943968-250MG OR943968-1G OR943968-5G
APOSOR943968-250MGEA 132 EUR
APOSOR943968-250MG APOSOR943968-1G APOSOR943968-5G
4-Bromo-2-isopropoxypyridine 98%
4-Bromo-2-isopropoxypyridine
Formula: C₈H₁₀BrNO
Densidad: 1,383
Número MDL: MFCD11869614
Núm. CAS: 1142194-24-8