2-Cloronicotinamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1214-1G OR1214-5G OR1214-25G
APOSOR1214-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1214-1G APOSOR1214-5G APOSOR1214-25G
2-Cloronicotinamida 97%
2-Cloronicotinamida
Formula: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Pto. de fusión: 164 - 167 °C
Número MDL: MFCD00006237
Núm. CAS: 10366-35-5