4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49634-250MG PC49634-1G PC49634-5G
APOSPC49634-250MGEA 144 EUR
APOSPC49634-250MG APOSPC49634-1G APOSPC49634-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Número MDL: MFCD22546902
Núm. CAS: 1018678-39-1