2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49824-250MG PC49824-1G
APOSPC49824-250MGEA 261 EUR
APOSPC49824-250MG APOSPC49824-1G
2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine 95%
2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine
Formula: C₅H₂BrFIN
MW: 301,88 g/mol
Número MDL: MFCD13185371
Núm. CAS: 1214323-00-8