2-Chloro-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR946315-250MG OR946315-1G OR946315-5G
APOSOR946315-250MGEA 116 EUR
APOSOR946315-250MG APOSOR946315-1G APOSOR946315-5G
2-Chloro-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 95%
2-Chloro-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇ClN₂O₂
MW: 222,62 g/mol
Número MDL: MFCD03284432
Núm. CAS: 17326-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III