2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48672-250MG PC48672-1G
APOSPC48672-250MGEA 219 EUR
APOSPC48672-250MG APOSPC48672-1G
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione 98%
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione
Formula: C₉H₅F₂NO₂S
MW: 229,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32066858
Núm. CAS: 1805773-37-8