3-(Boc-amino)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Aminobenzeneboronic acid, N-BOC protected, 3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid, (3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)phenyl)boronic acid, 3-Boronoaniline, N-BOC protected, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]benzeneboronic acid, 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid
OR10346-1G OR10346-5G OR10346-25G
APOSOR10346-1GEA 62.5 EUR
APOSOR10346-1G APOSOR10346-5G APOSOR10346-25G
3-(Boc-amino)phenylboronic acid 97%
3-(Boc-amino)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₄
Pto. de fusión: 168 °C
Número MDL: MFCD03411945
Núm. CAS: 380430-68-2