Ácido fenilborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, Benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR11007-25G OR11007-100G OR11007-500G
APOSOR11007-25GEA 50.9 EUR
APOSOR11007-25G APOSOR11007-100G APOSOR11007-500G
Ácido fenilborónico, pinacol éster
Ácido fenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BO₂
Pto. de fusión: 27 - 31 °C
Pto. de inflamación: 107 °C
Número MDL: MFCD00966985
Núm. CAS: 24388-23-6