Óxido de dibutilestano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dibutilestaño óxido, Dibutiloxoestannano, Óxido de di-n-butilestano, Di-n-butilestaño óxido
OR921569-5G OR921569-100G
APOSOR921569-5GEA 21.9 EUR
APOSOR921569-5G APOSOR921569-100G
Óxido de dibutilestano 95%
Óxido de dibutilestano
Formula: C₈H₁₈OSn
MW: 248.94 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1.580
Número MDL: MFCD00001992
Núm. CAS: 818-08-6
UN: 3146
ADR: 6.1 II