1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR923452-1G OR923452-5G
APOSOR923452-1GEA 58 EUR
APOSOR923452-1G APOSOR923452-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
Formula: C₉H₂₀O₂Si
Pto. Ebullición: 62/9 mm °C
Densidad: 0,863
Pto. de inflamación: 52 °C
Número MDL: MFCD02683524
Núm. CAS: 77086-38-5
UN: 1993
ADR: 3,III