Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61182-250MG OR61182-1G OR61182-5G
APOSOR61182-250MGEA 190 EUR
APOSOR61182-250MG APOSOR61182-1G APOSOR61182-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate
Formula: C₈H₅BrClIO₂
MW: 375,39 g/mol
Número MDL: MFCD07780742
Núm. CAS: 933585-60-5