3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61183-250MG OR61183-1G OR61183-5G
APOSOR61183-250MGEA 174 EUR
APOSOR61183-250MG APOSOR61183-1G APOSOR61183-5G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClIO₂
Número MDL: MFCD07780679
Núm. CAS: 213771-13-2