3-Bromo-2-chloro-5-iodobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61622-250MG OR61622-1G OR61622-5G
APOSOR61622-250MGEA 190 EUR
APOSOR61622-250MG APOSOR61622-1G APOSOR61622-5G
3-Bromo-2-chloro-5-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-2-chloro-5-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClIO₂
Número MDL: MFCD26865670
Núm. CAS: 860695-49-4